missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Luteinizing Hormone Antibody (156.10B7), Novus Biologicals™

Código de producto. 18615177 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18615177 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18615177 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP311638

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Luteinizing Hormone Monoclonal antibody specifically detects Luteinizing Hormone in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Luteinizing Hormone
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 156.10B7
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS
Alias de gen CGB4;HH23;LHB;LSH-B;LSH-beta;Lutropin subunit beta
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human luteinizing hormone
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3972
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.