missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Lung Tissue Slides (Diabetes)- Frozen

Código de producto. 18604821 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18604821

Marca: Novus Biologicals™ NBP277731

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cantidad 5 portaobjetos
Para utilizar con (aplicación) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Especie Human
Especificidad de diana Lung
Contenido y almacenamiento Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado