Learn More
Merck Sustratos quimioluminiscentes de HRP para inmunotransferencia (Western blot) Immobilon
Código de producto. 11770644 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tipo de producto:
Sustrato de HRP
Sensibilidad:
∼6 pg
∼ 400 fg
De ∼ 1 a 3 pg
Tamaño de la unidad:
1 PCS
500 ML
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Sensibilidad unitSize
11770644 500 mL Sustrato de HRP ∼6 pg 500 ML
12634645 500 mL Sustrato de HRP ∼ 400 fg cada uno
11790644 500 mL Sustrato de HRP De ∼ 1 a 3 pg 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11770644 Proveedor Merck N.º de proveedor WBLUC0500
Reactivos quimioluminiscentes premezclados y listos para su uso para la detección de Westerns basados en HRP
La peroxidasa de rábano picante (HRP) cataliza la oxidación del luminol en presencia de peróxido, liberando fotones (quimioluminiscencia) que se capturan en películas de rayos X o mediante cámaras CCD. La mayoría de los sustratos de HRP están plagados por una señal de descomposición rápida y una vida útil corta, pero los sustratos de Luminata se formulan de forma diferente para incluir reactivos estabilizadores.
  • Resultados coherentes con menos errores de pipeteo
Los estabilizadores añadidos a los sustratos de Luminata:
  • Prevenir la oxidación espontánea de luminol por peróxido en ausencia de HRP
  • Mejorar la estabilidad tanto del luminol como del peróxido, asegurando que los sustratos de Luminata sean estables durante un año en su formato premezclado
  • Estabilizar, fortalecer y prolongar la señal de quimioluminiscencia una vez que el HRP comienza a catalizar la oxidación
Tres sensibilidades diferentes para una variedad de necesidades de detección:
  • Reactivo premezclado Immobilon Classico para las necesidades de detección diarias
  • Reactivo premezclado Immobilon Crescendo para la detección en el rango del picograma
  • Reactivo premezclado Immobilon Forte para la detección en el rango de femtograma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato de HRP
Para utilizar con (aplicación) Dot/Slot Blot
Cantidad 500 mL
Sensibilidad ∼6 pg
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C