Learn More
3M™ Respirador de partículas, serie 8300
Descripción
Proporciona protección respiratoria cómoda y efectiva para el uso en sectores en los que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo y partículas de líquidos no volátiles.
- Probado y certificado según AS/NZS 1716:2003
- La sólida carcasa exterior mejora la resistencia a la deformación
- La pinza nasal en forma de M se ajusta fácilmente en menos puntos de presión y ofrece una mayor comodidad en la nariz
- Diademas trenzadas para mejorar la comodidad en el cuello, la cara y la cabeza con una sensación de seguridad
- El material del filtro de Electret Advanced 3M™ ofrece una filtración efectiva con baja resistencia a la respiración para ofrecer un rendimiento de alta calidad
- El forro interior acolchado y supersuave ayuda a mantener la comodidad de los trabajadores
- Los modelos que incluyen la válvula de exhalación Cool Flow™ ofrecen más comodidad en ambientes de calor y humedad o de trabajo físico duro
- Diademas de colores para facilitar la identificación: Amarillo para P1, azul para P2
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS 1716:2003; norma europea EN149:2001 + A1:2009 NR |
| Tipo de filtro | FFP1 |
| Material | Elastómero termoplástico |
| Tipo de producto | Respirador para partículas sin válvula |
| Con válvula de exhalación | No |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias en las que los trabajadores se verán expuestos a partículas de polvo o partículas de líquidos no volátiles |
| Sin látex | Sí |
| Modelo | 8310 |
| Tipo de pieza nasal | clip de aluminio |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Mostrar más |