missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LUC7L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | LUC7L |
|---|---|
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16836924
|
Proteintech
17085-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16826924
|
Proteintech
17085-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
May bind to RNA via its Arg/Ser-rich domain.Especificaciones
| LUC7L | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| Q9CYI4, Q9NQ29 | |
| 360503, 55692, 66978 | |
| LUC7L Fusion Protein Ag9170 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| LUC7L |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| LUC7 LIKE, LUC7 like (S. cerevisiae), LUC7B1, LUC7L, LUC7L1, Putative SR protein LUC7B1, SR+89 | |
| Luc7l | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto