missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LUC7L Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16836924 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16836924 20 μL 20 microlitros
16826924 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16836924

Marca: Proteintech 170851AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

May bind to RNA via its Arg/Ser-rich domain.

Especificaciones

Antígeno LUC7L
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LUC7L
N.º de referencia del gen Q9CYI4, Q9NQ29
Alias de gen LUC7 LIKE, LUC7 like (S. cerevisiae), LUC7B1, LUC7L, LUC7L1, Putative SR protein LUC7B1, SR+89
Símbolos de los genes Luc7l
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LUC7L Fusion Protein Ag9170
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 360503, 55692, 66978
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.