Learn More
Lubricin/PRG4 Antibody (1D5), Novus Biologicals™
Código de producto. 18334839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18334839 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18334839
Marca: Novus Biologicals H00010216M02
Mouse Monoclonal Antibody
Lubricin/PRG4 Monoclonal antibody specifically detects Lubricin/PRG4 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lubricin/PRG4
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1D5
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_005798
Alias de gen bG174L6.2, bG174L6.2 (MSF: megakaryocyte stimulating factor ), CACP, FLJ32635, JCAP, lubricin, megakaryocyte stimulating factor, Megakaryocyte-stimulating factor, MSFproteoglycan 4, (megakaryocyte stimulating factor, articular superficial zoneprotein, camptodactyly, arthropathy, coxa vara, pericarditis syndrome), proteoglycan 4, Superficial zone proteoglycan, SZPHAPOarticular superficial zone protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PRG4 (NP_005798, 1305 a.a. ~ 1404 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. ERAIGPSQTHTIRIQYSPARLAYQDKGVLHNEVKVSILWRGLPNVVTSAISLPNIRKPDGYDYYAFSKDQYYNIDVPSRTARAITTRSGQTLSKVWYNCP
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10216
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ