Learn More
Eurofins DiscoverX LTK Protein, Active
Descripción
LTK is a member of the ros/insulin receptor family of tyrosine kinases. Tyrosine-specific phosphorylation of proteins is a key to the control of diverse pathways leading to cell growth and differentiation. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.
GenBank NM_002344.3
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 300 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% β-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Peso molecular | 74 kDa |
| Cantidad | 250 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | N-terminal GST |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Truncated |
| Grado de pureza o calidad | ≥75% |
| Expresión | LTK, active |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.