Learn More
LTF Mouse, anti-Human, Clone: 3D1G3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | LTF |
|---|---|
| Clon | 3D1G3 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Formulario | Liquid |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18039815
|
Proteintech
68509-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18028115
|
Proteintech
68509-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The LTF antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LTF. This antibody recognizes human antigen. The LTF antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
| LTF | |
| 1000 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human | |
| GIG12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, LTF, Talalactoferrin | |
| Primary |
| 3D1G3 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Mouse | |
| 4057 | |
| IgG2a | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel