Learn More
LTF Mouse, anti-Human, Clone: 3D1G3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno LTF
Clon 3D1G3
Concentración 1000 μg/mL
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Formulario Liquid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18039815
Ver documentos
Proteintech
68509-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18028115
Ver documentos
Proteintech
68509-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
The LTF antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LTF. This antibody recognizes human antigen. The LTF antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
LTF
1000 μg/mL
Liquid
Human
GIG12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, LTF, Talalactoferrin
Primary
3D1G3
Western Blot, ELISA
Mouse
4057
IgG2a
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.