missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LTF Mouse, anti-Human, Clone: 3D1G3, Proteintech

Código de producto. 18028115 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18028115 150 μL 150 microlitros
18039815 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18028115 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 685091IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The LTF antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LTF. This antibody recognizes human antigen. The LTF antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno LTF
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clon 3D1G3
Concentración 1000 μg/mL
Símbolos de los genes GIG12, HLF2, Lactoferrin, lactotransferrin, LF, LTF, Talalactoferrin
Especie del huésped Mouse
Cantidad 150 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4057
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 150 kDa
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.