Learn More
Abnova™ LTBP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Código de producto. 16137471
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
16137471 10 μg 10 microgramos
16147471 25 μg 25 microgramos
2 options
Código de producto. 16137471
Marca: Abnova™ H00004052Q01.10ug
Human LTBP1 partial ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
  • Theoretical M.W.: 36.52kDa
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Best use within three months from the date of receipt of this protein
Enzyme Linked Immunosorbent Assay, Western Blotting, Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso NP_000618
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 4052
Peso molecular 36.52
Nombre LTBP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno CPGGMGYTVSGVHRRRPIHHHVGKGPVFVKPKNTQPVAKSTHPPPLPAKEEPVEALTFSREHGPGVAEPEVATAPPEKEIPSLDQEKTKLEPGQPQLS
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen MGC163161
Nombre común LTBP1
Símbolo de gen LTBP1
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution