missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LST1 Antibody (LST1/02), FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18593494 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18593494 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18593494

Marca: Novus Biologicals NBP145072F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LST1 Monoclonal antibody specifically detects LST1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LST1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon LST1/02
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen B144D6S49ELST-1, leucocyte specific transcript 1, leukocyte specific transcript 1, leukocyte-specific transcript 1 protein, lymphocyte antigen 117, MGC119006, MGC119007, Protein B144
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KLH-fused peptide corresponding to amino acids SSEGPDLRGRDKRGT of human LST1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7940
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.