missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LSM1 Antibody (022), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230307 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18230307 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18230307

Marca: Novus Biologicals NBP290268AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LSM1 Monoclonal specifically detects LSM1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LSM1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 22
Conjugado Alexa Fluor 647
Dilución Western Blot, ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cancer-associated Sm-like, CASMYJL124C, LSM1 homolog, U6 small nuclear RNA associated (S. cerevisiae), Small nuclear ribonuclear CaSm, U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human LSM1 (O15116; Met1-Tyr133).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27257
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.