missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRTM1 Antibody (2381D) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167881 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30167881 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30167881

Marca: Novus Biologicals FAB10046JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LRTM1 Monoclonal antibody specifically detects LRTM1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRTM1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 2381D
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HT017, leucine-rich repeat and transmembrane domain-containing protein 1, leucine-rich repeats and transmembrane domains 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing human LRTM1, Accession # Q9HBL6
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57408
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.