missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRRTM1 Monoclonal Antibody (OTI5C3), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA805610S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LRRTM1 Monoclonal antibody specifically detects LRRTM1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| LRRTM1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O95841 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 9068 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI5C3 | |
| Unconjugated | |
| Angptl1 | |
| 4632401D06Rik; AW125451; leucine rich repeat transmembrane neuronal 1; leucine-rich repeat transmembrane neuronal 1; leucine-rich repeat transmembrane neuronal 1 protein; leucine-rich repeat transmembrane neuronal protein 1; Lrrtm1; UNQ675/PRO1309 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 24-491 of human ANGPTL1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido