missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRTM1 Monoclonal Antibody (OTI5C3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200013933
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17585593 30 μL 30 microlitros
17565593 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17585593

Marca: Origene Technologies TA805610S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRRTM1 Monoclonal antibody specifically detects LRRTM1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno LRRTM1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Angptl1
N.º de referencia del gen O95841
Alias de gen 4632401D06Rik; AW125451; leucine rich repeat transmembrane neuronal 1; leucine-rich repeat transmembrane neuronal 1; leucine-rich repeat transmembrane neuronal 1 protein; leucine-rich repeat transmembrane neuronal protein 1; Lrrtm1; UNQ675/PRO1309
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 24-491 of human ANGPTL1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9068
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.