Descripción
LRRN2 Polyclonal specifically detects LRRN2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LRRN2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.5 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml |
| Formulación | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | O75325 |
| Alias de gen | FIGLER7, GAC1LRRN5, Glioma amplified on chromosome 1 protein, immunoglobulin and leucine rich repeat domain 7, leucine rich and ankyrin repeats 1, leucine rich repeat neuronal 2, leucine rich repeat neuronal 5, leucine-rich repeat neuronal protein 2, Leucine-rich repeat neuronal protein 5 |
| Símbolos de los genes | LRRN2 |
| Mostrar más |