Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2 [D1994A], GST Tag Recombinant Protein
Descripción
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane. Mutations in LRRK2 (R1441C Mutant) have been associated with Parkinson disease-8.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | See Label |
| Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
| Formulación | proprietary buffer with no preservative |
| Peso molecular | 205 kDa |
| Nombre | Human LRRK2 [D1994A], GST Tag |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | RUO - research use only |
| Nombre común | LRRK2 (D1994A Mutant) |
| Familia Quinasa | LRRK Kinase Family |
| Longitud de la proteína | 970-2527; D1994A |
| Mostrar más |