Learn More
Invitrogen™ Human LRRK2 [D1994A], GST Tag Recombinant Protein
Código de producto. 15448713
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
15448713 100 μg 100 microgramos
15498803 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15448713
Marca: Invitrogen™ PR9102A
Recombinant Protein
LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane. Mutations in LRRK2 (R1441C Mutant) have been associated with Parkinson disease-8.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración See Label
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Formulación proprietary buffer with no preservative
Peso molecular 205 kDa
Nombre Human LRRK2 [D1994A], GST Tag
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO - research use only
Nombre común LRRK2 (D1994A Mutant)
Familia Quinasa LRRK Kinase Family
Longitud de la proteína 970-2527; D1994A
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST-tag
Contenido y almacenamiento -80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Sistema de expresión Baculovirus