missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRK2 Antibody (SR1449), Novus Biologicals™

Código de producto. 18693474 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18693474 50 μg 50 microlitros
18679324 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18693474 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32162650ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LRRK2 Monoclonal antibody specifically detects LRRK2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRRK2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR1449
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen augmented in rheumatoid arthritis 17, AURA17, Dardarin, DKFZp434H2111, EC 2.7.11.1, FLJ45829, leucine-rich repeat kinase 2, leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2, PARK8DARDARIN, Parkinson disease (autosomal dominant) 8, RIPK7, ROCO2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human LRRK2 (Uniprot #: Q5S007)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120892
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.