missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC8A Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18109862 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18109862 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18109862 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP232158G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LRRC8A Polyclonal specifically detects LRRC8A in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRRC8A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AGM5, FLJ10337, FLJ41617, KIAA1437leucine rich repeat containing 8, leucine rich repeat containing 8 family, member A, leucine-rich repeat-containing protein 8A, LRRC8
Símbolos de los genes LRRC8A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 760 to 810 of human Leucine Rich Repeat Containing 8 Family, Member A using the numbering given in entry NP_001120716.1 (GeneID 56262).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56262
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.