missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC3B/LRP15 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30027824 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30027824 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30027824 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326069AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LRRC3B/LRP15 Polyclonal antibody specifically detects LRRC3B/LRP15 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRRC3B/LRP15
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución ELISA
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen leucine rich repeat containing 3B, leucine-rich repeat-containing protein 3B, LRP15Leucine-rich repeat protein LRP15, MGC102927
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Rabbits immunized with purified, recombinant Human LRRC3B/LRP15 (Accession#: NP_443185.1, Met1-Tyr204)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 116135
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.