missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC32/GARP Antibody (855151), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™

Código de producto. 30033353 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30033353 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30033353 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB6055PECY55

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

LRRC32/GARP Monoclonal antibody specifically detects LRRC32/GARP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRRC32/GARP
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 855151
Conjugado PE-Cyanine5.5
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen D11S833Eleucine-rich repeat-containing protein 32, GARPGarpin, Glycoprotein A repetitions predominantgarpin, leucine rich repeat containing 32
Especie del huésped Rat
Inmunógeno recombinant human LRRC32/GARP, Accession # Q14392
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2615
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.