missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC15 Antibody (2944A), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 30064634 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30064634 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30064634 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB11324I

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LRRC15 Monoclonal antibody specifically detects LRRC15 in Human samples. It is validated for Western Blot, Western Blot, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRRC15
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 2944A
Conjugado Janelia Fluor 549
Dilución Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen hLib, leucine rich repeat containing 15
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human LRRC15, Met1-Gly538, Accession # Q8TF66
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 131578
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.