missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRPAP Antibody (011), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Código de producto. 18235686 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18235686 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18235686

Marca: Novus Biologicals NBP290514JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LRPAP Monoclonal specifically detects LRPAP in Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRPAP
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 11
Conjugado Janelia Fluor 646
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen A2MRAPMRAP, A2RAP, alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein, alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein 1, Alpha-2-MRAP, HBP44, lipoprotein receptor associated protein, low density lipoprotein receptor-related protein associated protein 1, Low density lipoprotein receptor-related protein-associated protein 1, low density lipoprotein-related protein-associated protein 1(alpha-2-macroglobulin receptor-associated protein 1), MGC138272, RAP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse LRPAP (NP_038615.2; Gln29-Leu360).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4043
Especificidad de la prueba Has cross-reactivity in ELISA with: Human LRPAP1
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.