Learn More
LRP2 Antibody (SR1448), Novus Biologicals™
Código de producto. p-200006477 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18633815 100 μg 100 microlitros
18676204 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18633815
Marca: Novus Biologicals NBP321611100ul
Rabbit Monoclonal Antibody
LRP2 Monoclonal antibody specifically detects LRP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LRP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR1448
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen calcium sensor protein, DBSlow-density lipoprotein receptor-related protein 2, EC 1.1.2.3, EC 3.4.21.9, Glycoprotein 330, GP330, Heymann nephritis antigen homolog, low density lipoprotein receptor-related protein 2, LRP-2, megalin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human LRP2 (Uniprot #: P98164)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4036
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG