missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beskrivning
LRP2 Monoclonal antibody specifically detects LRP2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | LRP2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1448 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Formulación | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Alias de gen | calcium sensor protein, DBSlow-density lipoprotein receptor-related protein 2, EC 1.1.2.3, EC 3.4.21.9, Glycoprotein 330, GP330, Heymann nephritis antigen homolog, low density lipoprotein receptor-related protein 2, LRP-2, megalin |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human LRP2 (Uniprot #: P98164) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?