Learn More
LRP-1 Antibody (1C8G6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18690008 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
Codice prodotto. Cantidad unitSize
18690008 0.025 mg 0.03 miligramo
18235320 0.1 mg 0.10 miligramo
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18690008
Marca: Novus Biologicals NBP2525060.025mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Mouse Monoclonal Antibody
LRP-1 Monoclonal specifically detects LRP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antígeno Low Density LRP
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1C8G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen A2MRTGFBR5, Alpha-2-macroglobulin receptorMGC88725, APOER, Apolipoprotein E receptor, APR, CD91, CD91 antigen, EC 1.1.1.94, EC 3.4.21.9, FLJ16451, IGFBP3R, low density lipoprotein receptor-related protein 1, LRP, LRP-1, prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, TbetaR-V/LRP-1/IGFBP-3 receptor, type V tgf-beta receptor
Símbolos de los genes LRP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human LRP1 (AA: 20-155) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 504 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.025 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4035
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.