Learn More
LRP-1 Antibody (1C8G6) - BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18235320 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mg
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.03 miligramo
0.10 miligramo
18235320 0.1 mg 0.10 miligramo
18690008 0.025 mg 0.03 miligramo
2 options
Código de producto. 18235320
Marca: Novus Biologicals NBP252506
Mouse Monoclonal Antibody
LRP-1 Monoclonal specifically detects LRP-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Low Density LRP
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 1C8G6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:200-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, CyTOF-ready
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen A2MRTGFBR5, Alpha-2-macroglobulin receptorMGC88725, APOER, Apolipoprotein E receptor, APR, CD91, CD91 antigen, EC 1.1.1.94, EC 3.4.21.9, FLJ16451, IGFBP3R, low density lipoprotein receptor-related protein 1, LRP, LRP-1, prolow-density lipoprotein receptor-related protein 1, TbetaR-V/LRP-1/IGFBP-3 receptor, type V tgf-beta receptor
Símbolos de los genes LRP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human LRP1 (AA: 20-155) expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 504 kDa
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1