missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRIG1 Antibody (789211) [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 18591257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18591257 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591257

Marca: Novus Biologicals FAB7498M

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRIG1 Monoclonal antibody specifically detects LRIG1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRIG1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 789211
Conjugado DyLight 594
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen D6Bwg0781e, Img, LIG-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human LRIG1, Ala35-Ser779, Accession # Q96JA1
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26018
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.