missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRH-1/NR5A2 Antibody (PCRP-NR5A2-1B8), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151204 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30151204 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30151204 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP326934CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRH-1/NR5A2 Monoclonal antibody specifically detects LRH-1/NR5A2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRH-1/NR5A2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-NR5A2-1B8
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Alpha-1-fetoprotein transcription factor, B1-binding factor, b1-binding factor, hepatocyte transcription factor which activates enhancer IIof hepatitis B virus, B1F, B1F2, fetoprotein-alpha 1 (AFP) transcription factor, FTFLRH1, FTZ-F1, FTZ-F1beta, HB1F, hB1F-2, hB1FCYP7A promoter-binding factor, Hepatocytic transcription factor, Liver receptor homolog 1, liver receptor homolog-1, LRH-1CPF, nuclear receptor NR5A2, nuclear receptor subfamily 5 group A member 2, nuclear receptor subfamily 5, group A, member 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human LRH-1/NR5A2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2494
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.