missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRH-1/NR5A2 Antibody (OTI3H8) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18194953 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18194953 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18194953

Marca: Novus Biologicals NBP272521

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRH-1/NR5A2 Monoclonal specifically detects LRH-1/NR5A2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRH-1/NR5A2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H8
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen Alpha-1-fetoprotein transcription factor, B1-binding factor, b1-binding factor, hepatocyte transcription factor which activates enhancer IIof hepatitis B virus, B1F, B1F2, fetoprotein-alpha 1 (AFP) transcription factor, FTFLRH1, FTZ-F1, FTZ-F1beta, HB1F, hB1F-2, hB1FCYP7A promoter-binding factor, Hepatocytic transcription factor, Liver receptor homolog 1, liver receptor homolog-1, LRH-1CPF, nuclear receptor NR5A2, nuclear receptor subfamily 5 group A member 2, nuclear receptor subfamily 5, group A, member 2
Símbolos de los genes NR5A2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-303 of human NR5A2(NP_995582) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Chromatin Research, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2494
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.