missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRCH4 Antibody (OTI1F8), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18179554 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18179554 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18179554

Marca: Novus Biologicals NBP272520G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRCH4 Monoclonal specifically detects LRCH4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRCH4
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1F8
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen FLJ40101, FLJ46315, leucine rich repeat neuronal 4, Leucine-rich neuronal protein, leucine-rich repeat and calponin homology domain-containing protein 4, Leucine-rich repeat neuronal protein 4, leucine-rich repeats and calponin homology (CH) domain containing 4, LRN, LRRN1, LRRN4, PP14183
Símbolos de los genes LRCH4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human LRCH4 (NP_002310) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4034.0
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.