missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRCH1 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18762982 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18762982 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18762982

Marca: Novus Biologicals NBP244281FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LRCH1 Polyclonal antibody specifically detects LRCH1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRCH1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CHDC1, FLJ41660, KIAA1016, leucine-rich repeat and calponin homology domain-containing protein 1, leucine-rich repeats and calponin homology (CH) domain containing 1, neuronal protein 81, NP81
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The epitope recognized by this antibody maps to a region between residue 325 to 375 of human Leucine-rich repeat and calponin homology domain-containing protein 1 using the numbering given in entry Q9Y2L9.3 (GeneID 23143).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23143
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.