Learn More
LRAT Antibody (M34-P1F10) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
201.60€ - 372.75€
Especificaciones
| Antígeno | LRAT |
|---|---|
| Clon | M34-P1F10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18614578
|
Novus Biologicals
NBP2-50444-0.025ml |
0.025 mL |
214.00€ 201.60€ / 0.03 ml Ahorro 12.40€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18603029
|
Novus Biologicals
NBP2-50444 |
0.1 mL |
395.00€ 372.75€ / 0.10 ml Ahorro 22.25€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LRAT Monoclonal antibody specifically detects LRAT in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| LRAT | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Endocrinology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS | |
| 9227 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified |
| M34-P1F10 | |
| Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 2.3.1.135, LCA14, lecithin retinol acyltransferase, lecithin retinol acyltransferase (phosphatidylcholine--retinolO-acyltransferase), MGC33103, Phosphatidylcholine--retinol O-acyltransferase | |
| Peptide Sequence - RDQRSVLASA (amino acids 190 -199) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |