Descripción
LRAT Monoclonal antibody specifically detects LRAT in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LRAT |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | M34-P1F10 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100 - 1:2000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | EC 2.3.1.135, LCA14, lecithin retinol acyltransferase, lecithin retinol acyltransferase (phosphatidylcholine--retinolO-acyltransferase), MGC33103, Phosphatidylcholine--retinol O-acyltransferase |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |