missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LR-90, MedChemExpress

Código de producto. 16454107
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16454107 50 mg 50 miligramos
16487946 100 mg 100 miligramos
16448208 10 mg 10 miligramos
16430648 5 mg 5 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16454107

Marca: Medchem Express HY76383

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LR-90 is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor, inhibits inflammatory responses in human monocytes. LR-90 is also used in the research of diabetic animal model.

LR-90 is an advanced glycation end product (AGE) inhibitor, inhibits inflammatory responses in human monocytes. LR-90 is also used in the research of diabetic animal model.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LR-90
CAS 245075-84-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C35H34Cl2N4O8
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (140.93 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=C(C=C1)OC(C)(C)C(O)=O)NC(C(Cl)=C2)=CC=C2CC3=CC=C(C(Cl)=C3)NC(NC4=CC=C(C=C4)OC(C)(C)C(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 709.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 709.57
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.