Learn More
LPAR1/LPA1/EDG-2 Antibody (OTI1G6), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18430097 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18430097 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18430097 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272519DL594
Mouse Monoclonal Antibody
LPAR1/LPA1/EDG-2 Monoclonal antibody specifically detects LPAR1/LPA1/EDG-2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LPAR1/LPA1/EDG-2
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G6
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen edg-2, EDG2Lysophosphatidic acid receptor Edg-2, endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor2,, Gpcr26, GPR26, LPA receptor 1, LPA-1, LPA1vzg-1, lysophosphatidic acid receptor 1, Mrec1.3, rec.1.3, ventricular zone gene 1, VZG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human LPAR1/LPA1/EDG-2 (NP_001392) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1902
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b