missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPAR1/LPA1/EDG-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18517227 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.05 mL, Unconjugated
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18517227 0.05 mL, Unconjugated
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18517227 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NLS211

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LPAR1/LPA1/EDG-2 Polyclonal antibody specifically detects LPAR1/LPA1/EDG-2 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bat, Bovine, Canine, Chicken, Equine, Hamster, Primate, Monkey, Rabbit, Sheep, Xenopus samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LPAR1/LPA1/EDG-2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 2-3 μg/mL
Formulación PBS
Alias de gen edg-2, EDG2Lysophosphatidic acid receptor Edg-2, endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor2,, Gpcr26, GPR26, LPA receptor 1, LPA-1, LPA1vzg-1, lysophosphatidic acid receptor 1, Mrec1.3, rec.1.3, ventricular zone gene 1, VZG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 19 amino acid peptide from 3rd cytoplasmic domain of human LPAR1/LPA1/EDG-2.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1902
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig, Bat
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.