missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPAR1/LPA1/EDG-2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18516519 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18516519 0.05 mL 50 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18516519

Marca: Novus Biologicals NLS212

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LPAR1/LPA1/EDG-2 Polyclonal antibody specifically detects LPAR1/LPA1/EDG-2 in Human, Rat, Primate, Monkey samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LPAR1/LPA1/EDG-2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1 - 2 μg/mL
Formulación PBS
N.º de referencia del gen Q92633
Alias de gen edg-2, EDG2Lysophosphatidic acid receptor Edg-2, endothelial differentiation, lysophosphatidic acid G-protein-coupled receptor2,, Gpcr26, GPR26, LPA receptor 1, LPA-1, LPA1vzg-1, lysophosphatidic acid receptor 1, Mrec1.3, rec.1.3, ventricular zone gene 1, VZG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human LPAR1/LPA1/EDG-2.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1902
Especies diana Human, Rat, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.