missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lp-PLA2-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16420358
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16420358 5 mg 5 miligramos
16487888 10 mg 10 miligramos
16453837 50 mg 50 miligramos
16427706 100 mg 100 miligramos
16401859 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16420358

Proveedor: Medchem Express HY19757

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lp-PLA2-IN-1 is a potent Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) inhibitor. Lp-PLA2-IN-1 has the potential for atherosclerosis, Alzheimer's disease research.

Lp-PLA2-IN-1 is a potent Lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2) inhibitor. Lp-PLA2-IN-1 has the potential for atherosclerosis, Alzheimer's disease research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lp-PLA2-IN-1
CAS 1420367-28-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H17F5N4O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad Ethanol : 25 mg/mL (53.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1C(N2CCC1)=CC(OCC3=CC(F)=C(OC4=CC=C(C(F)(F)F)N=C4)C(F)=C3)=NC2=O
Peso molecular (g/mol) 468.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.38
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.