missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LOX-1/OLR1 Antibody (214012) [Biotin], Novus Biologicals™

Código de producto. 18627703 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18627703 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18627703 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB1564B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

LOX-1/OLR1 Monoclonal antibody specifically detects LOX-1/OLR1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LOX-1/OLR1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 214012
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación PBS
Alias de gen CLEC8ASLOX1, C-type lectin domain family 8 member A, hLOX-1, Lectin-like oxidized LDL receptor 1, Lectin-like oxLDL receptor 1, Lectin-type oxidized LDL receptor 1, LOX-1, LOX1ox LDL receptor 1, LOXIN, oxidised low density lipoprotein (lectin-like) receptor 1, oxidized low density lipoprotein (lectin-like) receptor 1, oxidized low-density lipoprotein receptor 1, oxidized low-density lipoprotein receptor 1, soluble form, Ox-LDL receptor 1, SCARE1, scavenger receptor class E, member 1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse LOX-1, Arg60-Ile363, Accession # AAG44998
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4973
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.