Learn More
BRAND™ Probeta graduada de perfil bajo
Código de producto. p-7164784 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
500 mL
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10749674 25 ml paquete de 10
12065322 - 10 PCS
10729294 500 mL paquete de 5
3 options
Código de producto. 10749674
Marca: BRAND™ 41620
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Probeta graduada de perfil bajo diseñada para una alta claridad y visibilidad.
  • Transparente, alta claridad
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Polipropileno
Descripción del artículo Perfil bajo
Báscula Grabado
Graduaciones 0,5 ml
Límite de error 0,5 ml
Temperatura máxima 80°C