Learn More
BRAND™ Probeta graduada de perfil bajo
Código de producto. 12065322 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 5
Capacidad (métrico):
25 ml
500 mL
Código de producto. unitSize Capacidad (métrico)
12065322 10 PCS -
10749674 paquete de 10 25 ml
10729294 paquete de 5 500 mL
3 options
Código de producto. 12065322
Marca: BRAND™ 41638
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Probeta graduada de perfil bajo diseñada para una alta claridad y visibilidad.
  • Transparente, alta claridad
  • Calibrado para contener (TC, In)
  • La exposición a temperaturas de hasta 80 °C no provoca que se superen de manera permanente los límites de error
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Descripción del artículo Perfil bajo
Báscula Grabado
Graduaciones 2 ml
Límite de error 2 ml
Temperatura máxima 80°C