Learn More
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
62.52 EUR hasta el 2024-07-30
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21657" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
3000 ml
Descripción
- Construcción de vidrio borosilicatado (Boro 3.3)
- Conforme a las normas DIN 12331/ ISO 3819
- Incluye graduaciones en blanco
- La boquilla integrada proporciona un vertido fácil y a prueba de derrames
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 152 mm |
Capacidad (métrico) | 3000 ml |
Material | Vidrio de borosilicato |
Altura (métrico) | 210 mm |
Incluye | Boquilla integrada |
Cantidad | 4 |
Graduated | Sí |
Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |
Modelo | Perfil bajo |