Learn More
3M™ Respirador de partículas, serie C100
Descripción
Proporciona una protección rentable, ligera, cómoda y eficaz contra polvo y neblina.
- La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara
- La válvula de exhalación reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de filtro | FFP1 NR D |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Respirador para partículas sin válvula |
| Con válvula de exhalación | No |
| Modelo | C101 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| FDA Cleared Surgical Mask | No |