Learn More
3M™ Respirador de partículas, serie C100
Código de producto. 13507010
Change view
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1 NR D
FFP2
FFP2 NR D
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Tipo de filtro Con válvula de exhalación unitSize
13507010 FFP1 NR D Sí paquete de 10
13587000 FFP1 NR D No paquete de 20
13597000 FFP2 No paquete de 20
13517010 FFP2 NR D Sí paquete de 10
4 options
Código de producto. 13507010
Marca: 3M™ 7000088841
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporciona una protección respiratoria cómoda y eficaz contra polvo y neblina. La mascarilla 3M serie C100 es ligero y cómodo.
Proporciona una protección rentable, ligera, cómoda y eficaz contra polvo y neblina.
  • La forma convexa, el diseño de correa doble, la espuma de la nariz y pinza para la nariz garantizan la comodidad en un intervalo de tamaños de cara
  • La válvula de exhalación reduce la acumulación de calor para ofrecer a los trabajadores una protección cómoda, incluso en condiciones de humedad y calor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro FFP1 NR D
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas con válvula
Con válvula de exhalación Sí
Modelo C111
Esterilidad Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No