Learn More
Lovibond™ Juego de reactivos de sílice, Powder Packs™, intervalo alto
Reactivo en unidad de dosificación premedido para análisis de calidad del agua
Marca: Lovibond™ 535700
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : II
Includes: Reactivo de ácido de sílice HR (muestra de 10 ml, paquete de 100), reactivo de ácido cítrico de sílice HR (muestra de 10 ml, paquete de 100), reactivo de molibdato de sílice HR (muestra de 10 ml, paquete de 100)
Descripción
- Ofrece los mismos estándares de alta calidad que los reactivos en pastillas
- Las propiedades químicas son adecuadas para su uso con colorímetros, espectrofotómetros y kits de pruebas Hach™
- Simplemente, abra el envase de polvo y vierta el reactivo en la muestra
- Su diseño grande hace que sean más fáciles de manejar
- La muesca de fácil apertura “Easy Open” facilita abrir el paquete
- “V” fácil de crear para permitir al usuario verter el reactivo en la muestra
- El borde biselado evita que el reactivo se atasque en las esquinas
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Especificaciones
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental | |
10 ml de reactivo de ácido de sílice HR (paquete de 100), 10 ml de reactivo de ácido cítrico de sílice HR (paquete de 100), 10 ml de reactivo de molibdato de sílice HR (paquete de 100) | |
De 0 a 100 mg/l | |
Conjunto de reactivos de sílice de alto intervalo |
Kits de pruebas Hach™ y de otros fabricantes, colorímetros y espectrofotómetros | |
100 | |
Silicolibdato de salicilato |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphamic acid, citric acid