Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ de cloro total
Descripción
Reactivos DPD en dosis de unidad premedidos para análisis de calidad del agua
- Para su uso en colorímetros SC450™ y kits de prueba Aqua Comparator™
- También aptos para su uso en instrumentos y kits de prueba Hach™
- Los envases de papel de aluminio sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
- Disponibles para tamaños de muestra de 5, 10 y 25 ml
- Vida útil ampliada de hasta 5 años
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Compliance
Método de DPD aceptado por la EPA de EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EPA de EE. UU. |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas de colorímetro SC450 y Aqua Comparator™, kits de pruebas e instrumentos Hach™, espectrofotómetro |
| Cantidad | 1000/Paq. |
| temp | De 0 a 5 mg/l |
| Tipo | Reactivo de cloro total DPD |
| Volumen (imperial) | 0,84 oz |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- X1000 POWDER VARIO CHLORINE TOTAL DPD 25ML .
- Peligro
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium iodide, EDTA