Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ para cloro libre
Description
Reactivos DPD en dosis de unidad premedidos para análisis de calidad del agua
- Para su uso en colorímetros SC450™ y kits de prueba Aqua Comparator™
- También aptos para su uso en instrumentos y kits de prueba Hach™
- Los envases de papel de aluminio sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
- Disponibles para tamaños de muestra de 5, 10 y 25 ml
- Vida útil ampliada de hasta 5 años
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Compliance
Método de DPD aceptado por la EPA de EE. UU.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EPA de EE. UU. |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Formato | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de pruebas de colorímetro SC450 y Aqua Comparator™, kits de pruebas e instrumentos Hach™, espectrofotómetro |
| Cantidad | 100/paq. |
| temp | de 0 a 3,5 mg/l |
| Tipo | Reactivo sin cloruro DPD |
| Volumen (imperial) | 0,16 oz |